6-Bromnicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0182-25G OR0182-5G
APOSOR0182-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G
6-Bromnicotinsäure
6-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Melting Pt: 179…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01927100
CAS-Nummer: 6311-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge