1-Nonen
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR01832-5ML
APOSOR01832-5MLEA 248 EUR InStock
APOSOR01832-5ML
1-Nonen
1-Nonen
Formel: C₉H₁₈
Siedepunkt: 146…147 °C
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 24 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009568
CAS-Nummer: 124-11-8
EINECS: 204-681-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge