4-(3-Chlorophenyl)-1-butene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01885-250MG
APOSOR01885-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR01885-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-1-butene
4-(3-Chlorophenyl)-1-butene
Formel: C₁₀H₁₁Cl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319546
CAS-Nummer: 91426-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge