4-Nitro-2-propyl-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR01984-1G
APOSOR01984-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR01984-1G
4-Nitro-2-propyl-1,3-benzoxazole
4-Nitro-2-propyl-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864801
CAS-Nummer: 1000018-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge