5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR019848-5G
APOSOR019848-5GEA 157 EUR InStock
APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₄
MW: 316.1500 g/mol
Melting Pt: 180…183 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01619006
CAS-Nummer: 306937-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge