5-(Chlorosulphonyl)-2-methylbenzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR01995-1G
APOSOR01995-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR01995-1G
5-(Chlorosulphonyl)-2-methylbenzenecarboxylic acid
5-(Chlorosulphonyl)-2-methylbenzenecarboxylic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Melting Pt: 152…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03989642
CAS-Nummer: 89001-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge