4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0266-1G
APOSOR0266-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0266-1G
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid 98%
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₄S
MW: 256.07 g/mol
Melting Pt: 59…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007440
CAS-Nummer: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge