3-Chloro-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0299-1G
APOSOR0299-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR0299-1G
3-Chloro-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide
3-Chloro-2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide
Formel: C₄H₅ClO₂S
Melting Pt: 98…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154884
CAS-Nummer: 7311-87-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge