Cinnamaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0305-1G
APOSOR0305-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0305-1G
Cinnamaldoxime
Cinnamaldoxime
Formel: C₉H₉NO
Melting Pt: 117…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019969
CAS-Nummer: 13372-81-1
EINECS: 236-449-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge