1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Formel: C₆H₇ClN₂O
Siedepunkt: 100 °C/20mmHg
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00833258
CAS-Nummer: 55458-67-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge