N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR0490-100G
APOSOR0490-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR0490-100G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine 95+%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Melting Pt: 146…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037125
CAS-Nummer: 71989-23-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge