5-n-Hexylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR0500-1G
APOSOR0500-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR0500-1G
5-n-Hexylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
5-n-Hexylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Formel: C₈H₁₄N₂S₃
Melting Pt: 56…58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00186165
CAS-Nummer: 4858-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge