3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0508-250MG
APOSOR0508-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR0508-250MG
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₄
Melting Pt: 173…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115219
CAS-Nummer: 500013-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge