7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0550-100MG
APOSOR0550-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR0550-100MG
7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid 95%
7-Iodo-9H-fluorene-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉IO₂
Melting Pt: 265…267 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829127
CAS-Nummer: 16218-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge