3-Isopropoxy-4-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0557-250MG
APOSOR0557-250MGEA 42.2 EUR InStock
APOSOR0557-250MG
3-Isopropoxy-4-methoxybenzoic acid
3-Isopropoxy-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Melting Pt: 135…137 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00831064
CAS-Nummer: 159783-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge