4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR0589-1G
APOSOR0589-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR0589-1G
4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MDL Number: MFCD00831063
CAS-Nummer: 5922-57-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge