D-α-Phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0702-5G
APOSOR0702-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR0702-5G
D-α-Phenylalanin 97%
D-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 295
Melting Pt: 273…276 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004270
CAS-Nummer: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge