3-Morpholin-4-ylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0716-250MG
APOSOR0716-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0716-250MG
3-Morpholin-4-ylbenzoic acid 97%
3-Morpholin-4-ylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Melting Pt: 150…165 °C
MDL Number: MFCD06659078
CAS-Nummer: 215309-00-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge