Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Isopropylbenzolthiol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR0781-100G OR0781-25G OR0781-500G
APOSOR0781-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR0781-100G APOSOR0781-25G APOSOR0781-500G
4-Isopropylbenzolthiol, technische Qualität
4-Isopropylthiophenol


Formel: C₉H₁₂S
MW: 152.26 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C/14mmHg
Dichte: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 106 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041505
CAS-Nummer: 4946-14-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge