Pentachlorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0794-5G
APOSOR0794-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR0794-5G
Pentachlorthiophenol
Pentachlorthiophenol
Formel: C₆HCl₅S
Melting Pt: 223…227 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059146
CAS-Nummer: 133-49-3
EINECS: 205-107-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge