1-(Phenylsulphonyl)piperazine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0822-5G
APOSOR0822-5GEA 192 EUR InStock
APOSOR0822-5G
1-(Phenylsulphonyl)piperazine 98+%
1-(Phenylsulphonyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Melting Pt: 106…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02182804
CAS-Nummer: 14172-55-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge