tert-Butyl-4-formylbenzylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0835-250MG
APOSOR0835-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0835-250MG
tert-Butyl-4-formylbenzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylbenzylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Melting Pt: 82,9…83.7 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659090
CAS-Nummer: 156866-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge