Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydroxylamin-O-sulfonsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamin-O-sulfonsäure 98%
Hydroxylamin-O-sulfonsäure


Formel: H₃NO₄S
MW: 113.09 g/mol
Melting Pt: 208…211 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge