5-Nitro-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0925-1G
APOSOR0925-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR0925-1G
5-Nitro-1H-indazol-3-amine
5-Nitro-1H-indazol-3-amine
Formel: C₇H₆N₄O₂
Melting Pt: 254…256 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179824
CAS-Nummer: 41339-17-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge