2-Brom-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 103 EUR InStock
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Brom-5-nitropyridin
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C/10mmHg
Melting Pt: 139…141 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006222
CAS-Nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge