Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brom-1-propanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Brom-1-propanol 97%
3-Brom-1-propanol


Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/10mmHg
Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge