3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1004-1G
APOSOR1004-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR1004-1G
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95+%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formel: C₁₂H₁₉NO₃S
Melting Pt: 245…248 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00225018
CAS-Nummer: 81239-45-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge