(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10113-5ML
APOSOR10113-5MLEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10113-5ML
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 98%
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.1888 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/12mmHg
Dichte: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010205
CAS-Nummer: 38711-20-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge