2-Acetylthiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR10140-100G
APOSOR10140-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10140-100G
2-Acetylthiophen 97%
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
MW: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Melting Pt: 44510 °C
Dichte: 1.168 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge