Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR1014128.0500 OR1014128.1000
APOSOR1014128.0500EA 150 EUR InStock
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat


Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Melting Pt: 184,..187 °C
MDL Number: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge