5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR101632-1G
APOSOR101632-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR101632-1G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆BrClO₃S
Melting Pt: 121…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04035726
CAS-Nummer: 690632-00-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge