4-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR102870-1G
APOSOR102870-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR102870-1G
4-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407986
CAS-Nummer: 26145-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge