4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1030-1G
APOSOR1030-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR1030-1G
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin 95+%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145.1613 g/mol
Melting Pt: 195…198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00480339
CAS-Nummer: 19959-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge