5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR103017-1G
APOSOR103017-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR103017-1G
5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
5-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂S
CAS-Nummer: 98589-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge