2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10339-25G
APOSOR10339-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Melting Pt: 68…70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179448
CAS-Nummer: 191171-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge