4-Boc(2-aminomethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR103659-1G
APOSOR103659-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR103659-1G
4-Boc(2-aminomethyl)morpholine
4-Boc(2-aminomethyl)morpholine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216.2774 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06410633
CAS-Nummer: 140645-53-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge