3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10458-1G OR10458-5G
APOSOR10458-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR10458-1G APOSOR10458-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193.01 g/mol
Melting Pt: 122…128 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03412066
CAS-Nummer: 373384-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge