5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 215 EUR InStock
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Formel: C₅H₅BO₃S
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093666
CAS-Nummer: 4347-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge