(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10499-5G
APOSOR10499-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179522
CAS-Nummer: 38993-84-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge