3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 156 EUR InStock
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₆
Melting Pt: 250…255 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179469
CAS-Nummer: 117342-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge