Methyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10539-25G
APOSOR10539-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR10539-25G
Methyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Melting Pt: 62,1…62.5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788565
CAS-Nummer: 54045-74-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge