Methyloxindol-7-carboxylat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10551-50MG
APOSOR10551-50MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10551-50MG
Methyloxindol-7-carboxylat 96%
Methyloxindol-7-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₃
Melting Pt: 182…184 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179610
CAS-Nummer: 380427-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge