3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10561-1G
APOSOR10561-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10561-1G
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
Melting Pt: 90…96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179478
CAS-Nummer: 148355-75-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge