Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 94%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate


Formel: C₂₂H₂₁O₂P
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009183
CAS-Nummer: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge