Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid


Formel: C₂₁H₂₀ClO₂P
Melting Pt: 155 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00050199
CAS-Nummer: 2181-97-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge