Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure) 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR10677-1G
APOSOR10677-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR10677-1G
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure) 96%
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Formel: C₂H₆ClO₃P
Siedepunkt: 265 °C
Melting Pt: 74…75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002142
CAS-Nummer: 16672-87-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge