Phenyldichlorphosphat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR10815-1KG
APOSOR10815-1KGEA 277 EUR InStock
APOSOR10815-1KG
Phenyldichlorphosphat 97%
Phenyldichlorphosphat
Formel: C₆H₅Cl₂O₂P
Siedepunkt: 241…243 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002067
CAS-Nummer: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge