2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR10840-1G
APOSOR10840-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR10840-1G
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Siedepunkt: 81…82 °C/12mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043953
CAS-Nummer: 34006-60-5
EINECS: 251-786-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge