N-{[1-(2-Furylmethyl)piperidin-4-yl]methyl}-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110018-1G
APOSOR110018-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110018-1G
N-{[1-(2-Furylmethyl)piperidin-4-yl]methyl}-N-methylamine
N-{[1-(2-Furylmethyl)piperidin-4-yl]methyl}-N-methylamine
Formel: C₁₂H₂₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09966159
CAS-Nummer: 934570-57-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge