Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110045-1G
APOSOR110045-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR110045-1G
Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃S
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD05664038
CAS-Nummer: 117642-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge